Learn More
4-bromo-2-méthylanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467244 50 g 50g
11457244 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21621.18
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14804-31-0 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14804-31-0
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.063
Numéro MDL MFCD01321139
Clé InChI UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-methylanisole, 5-bromo-2-methoxytoluene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl-benzene, 2-methyl-4-bromoanisole, 4-bromo2-methylanisole, acmc-1cfej, 4-bromo2-methyl-anisole, 4-bromo-2-methyl anisole, 4-bromo-2-methyl-anisole
CID PubChem 608315
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthoxy-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylanisole
Point de fusion 66°C to 69°C
Point d’ébullition 124°C to 125°C (25 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 208224
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté ≥98%