Learn More
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 139937-37-4 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C7H6BrClO2S |
| Formule linéaire | Br(CH3)C6H3SO2Cl |
| Numéro MDL | MFCD00219927 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072 |
| Afficher plus |