Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| Point de fusion | 62.0°C to 67.0°C |
| Point d’ébullition | 164.0°C (15.0 mmHg) |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Formule linéaire | Br(CH3)C6H3SO2Cl |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 269.55 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.