Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494477 10 g 10g
15484477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31835.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 139937-37-4 | C7H6BrClO2S | 269.537 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139937-37-4
Formule moléculaire C7H6BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.537
Numéro MDL MFCD01365820
Clé InChI KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
CID PubChem 2781338
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 63°C to 65°C
Point d’ébullition 164°C (15 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 269.55
Pourcentage de pureté 97%