Learn More
4-bromo-2-méthylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384805 1 g 1g
11394805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17875.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 5002-26-6 | C13H11Br | 247.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5002-26-6
Formule moléculaire C13H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 247.135
Numéro MDL MFCD03093069
Clé InChI ZBNARPVMXYNXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-methylbiphenyl, 4-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl, acmc-1asrj, 2-methyl-4-bromobiphenyl, 4-bromo-2-methyl-biphenyl, 3-methyl-4-phenylbromobenzene, 4-bromanyl-2-methyl-1-phenyl-benzene
CID PubChem 9964845
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthyl-1-phénylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylbiphenyl
Point d’ébullition 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Indice de réfraction 1.621
Quantité 1 g
Beilstein 1908937
Poids de la formule 247.14
Pourcentage de pureté 98%