Learn More
4bromo-2-méthylphényle -isocyanate, 98, %, Thermo Scientific™
Code produit 11357546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357546 1 g 1g
11367546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11095.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1591-98-6
Formule moléculaire C8H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 212.046
Numéro MDL MFCD00037039
Clé InChI NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-methylphenyl isocyanate, benzene,4-bromo-1-isocyanato-2-methyl, 4-bromo-2-methylphenylisocyanate, 4-bromo-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1bpqh, 5-bromo-2-isocyanatotoluene, 2-methyl-4-bromophenyl isocyanate, 4-bromanyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
CID PubChem 2735594
Nom IUPAC 4-bromo-1-isocyanato-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 7633645
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 98%