Learn More
isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate |
| Point de fusion | 44°C to 46°C |
| Point d’ébullition | 129°C to 130°C (3 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2923 |
| Beilstein | 2717248 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 228.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |