Learn More
isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430888 25 g 25g
11420888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25296.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 19241-38-4 | C8H6BrNS | 228.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19241-38-4
Formule moléculaire C8H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 228.107
Numéro MDL MFCD00041087
Clé InChI YASXCQRGYJGIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-methylphenyl isothiocyanate, 4-bromo-1-isothiocyanato-o-toluene, 4-bromo-2-methylphenylisothiocyanate, 4-bromo-2-methyl-phenyl isothiocyanate, benzene, 4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl, acmc-1bu0e, #, benzene,4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl
CID PubChem 87977
Nom IUPAC 4-bromo-1-isothiocyanato-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Point de fusion 44°C to 46°C
Point d’ébullition 129°C to 130°C (3 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2717248
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 228.12
Pourcentage de pureté 98%