Learn More
4-bromo-2-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Bromo-2-methylpyridine is used as a starting material in the preparation of crown-ester-bipyridines and viologens through sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification. Further, it serves as an important raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-bromo-2-méthylpyridine est un matériau de départ dans la préparation de bipyridines et de viologènes d’ester-couronne par couplage réductif de sodium ou de nickel, oxydation et estérification de la chaîne latérale. Matière première importante, intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, l’agrochimie et les colorants.
Solubilité
Miscible avec le dichlorométhane. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les agents réducteurs, les acides forts et les bases. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-methylpyridine |
| Densité | 1.45 |
| Point d’ébullition | 76°C (14 mmHg) |
| Point d’éclair | 79°C (174°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.556 |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Miscible with dichloromethane. Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 172.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |