Learn More
4-bromo-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10406282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10406282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10406282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM06414DA
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Numéro MDL MFCD00041312
Quantité 1 g
Synonyme benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
Clé InChI ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 4-bromo-2-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
CID PubChem 70132
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 97%