Learn More
4-Bromo-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421050 25 g 25g
11431050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25468.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 875-51-4 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875-51-4
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
Numéro MDL MFCD00041312
Clé InChI ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
CID PubChem 70132
Nom IUPAC 4-bromo-2-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-nitroaniline
Point de fusion 111°C to 114°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 98%