Learn More
4-Bromo-2-nitroaniline, TRC
Code produit 30331501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331501 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331501 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB686230100G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Quantité 100 g
Synonyme 4-Bromo-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2-nitroaniline, 4-Bromo-2-nitrobenzenamine, 4-Bromo-o-nitroaniline, NSC 10069, NSC 37396, p-Bromo-o-nitroaniline
Formule InChI InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-bromo-2-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
Poids de la formule 215.9534