Learn More
4-Bromo-2-nitroanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492269 25 g 25g
15482269 5 g 5g
15402279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64877.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33696-00-3 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33696-00-3
Formule moléculaire C7H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.033
Numéro MDL MFCD00055529
Clé InChI ORBHQHXVVMZIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-nitroanisole, 2-methoxy-5-bromonitrobenzene, 4-brom-2-nitroanisole, 4-bromo-2-nitro anisole, 5-bromo-2-methoxynitrobenzene, 3-nitro-4-methoxy bromobenzene, 1-methoxy-2-nitro-4-bromobenzene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-nitro, pubchem5341, 4-brom-2-nitroanisol
CID PubChem 118533
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthoxy-2-nitrobenzène
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-nitroanisole
Point de fusion 85°C to 100°C
Quantité 25 g
Beilstein 2259903
Poids de la formule 232.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide