Learn More
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451830 5 g 5g
11441830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27541.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 99277-71-1 | C7H3BrNO4 | 245.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99277-71-1
Formule moléculaire C7H3BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.01
Numéro MDL MFCD01013599
Clé InChI ZIRHHEZLJGORGU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-bromo-2-nitrobenzoic acid, 4-bromo-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-4-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-carboxynitrobenzene, benzoic acid, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzoicacid, pubchem2055, 4-bromo-2-nitrobenzoic, acmc-209sc4, bromonitrobenzoicacid 42-
CID PubChem 3774467
Nom IUPAC 4-bromo-2-nitrobenzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 165°C to 169°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 97%