Learn More
4-bromo-2-nitrotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489793 5 g 5g
11499793 25 g 25g
11409803 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12951.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60956-26-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60956-26-5
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD00041243
Clé InChI KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-bromotoluene, 4-bromo-6-nitrotoluene, bromo 4--2-nitrotoluene, 5-bromo-2-methylnitrobenzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-nitro, 4-bromo-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-brom-2-nitrotoluol, pubchem10403, maybridge1_002072
CID PubChem 123546
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-nitrotoluene
Point de fusion 45°C to 48°C
Point d’ébullition 130°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2328190
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 99%