Learn More
4-Bromo-2-picoline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-methylpyridine |
| CAS | 22282-99-1 |
| Formule moléculaire | C6 H6 Br N |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Br)ccn1 |
| Nom IUPAC | 4-bromo-2-méthylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.02 |
| Poids de la formule | 170.9684 |