Learn More
4-Bromo-2-picoline, TRC
Code produit 30344987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344987 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344987 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB685560500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylpyridine
CAS 22282-99-1
Formule moléculaire C6 H6 Br N
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)ccn1
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Poids de la formule 170.9684