Learn More
4-Bromo-2-tert-butylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-tert-butylaniline |
| CAS | 850012-44-1 |
| Formule moléculaire | C10H14BrN |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)benzenamine, 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)aniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(Br)ccc1N |
| Nom IUPAC | 4-bromo-2-tert-butylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.13 |
| Poids de la formule | 227.031 |