Learn More
(4-bromo-2-thiényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10497232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10497232 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10592642 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10497232 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC28509CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 79757-77-0
Formule moléculaire C5H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 193.058
Numéro MDL MFCD04115392
Clé InChI PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795484
Nom IUPAC (4-bromothiophen-2-yl)méthanol
SMILES C1=C(SC=C1Br)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromo-2-thienyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Poids de la formule 193.06
Pourcentage de pureté 97%