Learn More
(4-bromo-2-thiényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (4-Bromo-2-thienyl)methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo |
| Poids de la formule | 193.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |