Learn More
Acide 4-bromo-2-thiophénecarboxylique, 97 %, Maybridge
Code produit 10411334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10411334 5 g Flacon en verre ambré 5g
10662685 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10411334 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC28501DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 16694-18-1
Formule moléculaire C5H3BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.041
Clé InChI HJZFPRVFLBBAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromothiophene-carboxylic acid, 4-bromo-2-thiophene carboxylic acid, 4-bromo-2-carboxythiophene, 4-bromo-2-thiophenecarboxylicacid, 3-bromothiophene-5-carboxylic acid, pubchem5189, 4-bromo-2-thenoic acid
CID PubChem 610409
Nom IUPAC Acide 4-bromothiophène-2-carboxylique
SMILES C1=C(SC=C1Br)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.05
Pourcentage de pureté 95%