Learn More
4-bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10337454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10337454 10 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10337454 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00627EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 175278-09-8
% min. CAS 97.0
Densité 1.6910g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5BrF3NO
Numéro MDL MFCD00179338
Quantité 10 g
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethoxy aniline, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethoxy benzene, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 1-amino-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, buttpark 50\01-74, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2930, acmc-1c9j8, ksc184e5f
Clé InChI QVILSWLYJYMGRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
Nom IUPAC 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 256.02
CID PubChem 737382
Poids de la formule 256.02
Pourcentage de pureté 97%