Learn More
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)anisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485387 1 g 1g
15495387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32645.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 853771-88-7 | C8H6BrF3O2 | 271.03 g/mol
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole employed in biological evaluation of some analogs of the antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)anisole utilisé pour l’évaluation biologique de certains analogues des agents antitumoraux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 853771-88-7
Formule moléculaire C8H6BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 271.03
Numéro MDL MFCD09907950
Clé InChI QVGIROOBNUFIKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethoxy anisole, 4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy
CID PubChem 45790939
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthoxy-2-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 271.04
Pourcentage de pureté 98%