Learn More
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)anisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole employed in biological evaluation of some analogs of the antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)anisole utilisé pour l’évaluation biologique de certains analogues des agents antitumoraux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 271.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |