Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10661693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10661693 10 g Flacon en verre ambré 10g
10140752 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10661693 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00664EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 175278-14-5
Formule moléculaire C7H3BrClF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 339.51
Numéro MDL MFCD00179336
Clé InChI ZZCIRIWJHAZTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene sulphonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl chlorosulfone, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride
CID PubChem 2736421
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromo2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Br)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Densité 1.85g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 339.51
Pourcentage de pureté 97%