Learn More
4-bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène-1-thiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10591123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10591123 1 g 1g
10273282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10591123 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00665DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175278-15-6
Formule moléculaire C7H4BrF3OS
Poids moléculaire (g/mol) 273.07
Numéro MDL MFCD00203474
Clé InChI WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
CID PubChem 2736425
Nom IUPAC 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
SMILES FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 273.07
Pourcentage de pureté 95%