Learn More
4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide, Thermo Scientific™
Code produit 10139639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10139639 5 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10139639 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00224DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
CAS 351003-62-8
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5BrF3NO2S
Quantité 5 g
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzene sulfonamide, pubchem11731, 4-bromo-2-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethylbenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-bromo-2-trifluoromethyl, benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl
Clé InChI AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 304.081
CID PubChem 2778392
Poids de la formule 304.08
Pourcentage de pureté 97%