Learn More
Acide benzoïque 4-bromo-2-(trifluorométhyle), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414267 5 g 5g
15404267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31656.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 320-31-0 | C8H4BrF3O2 | 269.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 320-31-0
Formule moléculaire C8H4BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.02
Numéro MDL MFCD07787468
Clé InChI JXHWAPDBDXPBEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-bromobenzoic acid, pubchem4738, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209hq4, ksc495g7n, 5-bromo-2-carboxybenzotrifluoride
CID PubChem 25067392
Nom IUPAC 4-bromo-2-(trifluorométhyl)acide benzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(C=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.02
Pourcentage de pureté 98%