Learn More
Acide 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 320-31-0 |
| Formule moléculaire | C8H4BrF3O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4BrF3O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Acide 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.02 |
| Poids de la formule | 267.9347 |