Learn More
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)phénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494417
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
15494417 1 g 1g
15404427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15494417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31787.03
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 50824-04-9 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50824-04-9
Formule moléculaire C7H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 241.007
Numéro MDL MFCD05668981
Clé InChI PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
CID PubChem 142784
Nom IUPAC 4-bromo-2-(trifluorométhyl)phénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 82°C to 86°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.01
Pourcentage de pureté 99%