Learn More
4-bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11375015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375015 5 g 5g
11365015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18492.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18599-22-9
Formule moléculaire C4H3BrF4
Poids moléculaire (g/mol) 206.97
Numéro MDL MFCD00042189
Clé InChI GVCWGFZDSIWLMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene, 1-butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, unii-t08c3oeq6e, t08c3oeq6e, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene-1, 1-butene,4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, acmc-209enf, gvcwgfzdsiwlmo-uhfffaoysa, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-3-butene
CID PubChem 87721
Nom IUPAC 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobut-1-ene
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Densité 1.627
Point d’ébullition 55°C to 57°C
Point d’éclair None
Formule linéaire BrCF2CF2CH=CH2
Indice de réfraction 1.354
Quantité 5 g
Beilstein 1856181
Poids de la formule 206.97
Pourcentage de pureté 98%