Learn More
Acide 4bromo-3,5-diméthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419447 5 g 5g
11429447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21449.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 56518-42-4 | C9H8BrO4 | 260.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56518-42-4
Formule moléculaire C9H8BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 260.06
Numéro MDL MFCD01632140
Clé InChI JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
CID PubChem 2774026
Nom IUPAC Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 254°C to 258°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 261.07
Pourcentage de pureté 98%