Learn More
Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30335683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335683 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335683 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB691453250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
CAS 56518-42-4
Formule moléculaire C9H9BrO4
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(cc(OC)c1Br)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 261.07
Poids de la formule 259.9684