Learn More
4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469313 5 g 5g
11479313 25 g 25g
11489313 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469313 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11759.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 3398-16-1 | C5H7BrN2 | 175.029 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3398-16-1
Formule moléculaire C5H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 175.029
Numéro MDL MFCD00005242
Clé InChI RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
CID PubChem 76937
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 118°C to 123°C
Quantité 5 g
Beilstein 108534
Poids de la formule 175.03
Pourcentage de pureté 99%