Learn More
4-bromo-3,5-diméthylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10497174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10497174 5 g 5g
10254774 1 g 1g
10793147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10497174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00610DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10558-25-5
Formule moléculaire C5H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 176.013
Numéro MDL MFCD00068187
Clé InChI GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
CID PubChem 318421
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.484g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.01
Pourcentage de pureté 97%