Learn More
4-bromo-3,5-diméthylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402247 1 g 1g
11412247 5 g 5g
11422247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14179.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10558-25-5 | C5H6BrNO | 176.013 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10558-25-5
Formule moléculaire C5H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 176.013
Numéro MDL MFCD00068187
Clé InChI GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
CID PubChem 318421
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Densité 1.49
Point d’ébullition 176°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 1 g
Beilstein 108522
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 176.02
Pourcentage de pureté 97%