Learn More
4-bromo-3,5-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10449780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10449780 10 g 10g
10459780 25 g 25g
10269513 100 g 100g
11934681 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10449780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106870100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7463-51-6
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.06
Numéro MDL MFCD00002315
Clé InChI WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
CID PubChem 81970
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3, 5-dimethylphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 113°C to 116°C
Couleur Incolore à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H2(CH3)2OH
Quantité 10 g
Beilstein 06,I,244
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.