Learn More
4-bromo-3,5-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480267 25 g 25g
11470267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21684.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7463-51-6
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.063
Numéro MDL MFCD00002315
Clé InChI WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
CID PubChem 81970
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Point de fusion 113°C to 117°C
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Beilstein 2207127
Poids de la formule 201.07
Pourcentage de pureté 99%