Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3, 5-dimethylpyrazole |
| CAS | 3398-16-1 |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 120°C to 124°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H7BrN2 |
| Afficher plus |