Learn More
4-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411529 5 g 5g
15421529 250 mg 250mg
15401529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64362.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1017793-21-3 | C5H2BrClFN | 210.43 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire utile pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017793-21-3
Formule moléculaire C5H2BrClFN
Poids moléculaire (g/mol) 210.43
Numéro MDL MFCD11040607
Clé InChI UMQBGWKWOLRROL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, pubchem22991, abbypharma ap-30-7506
CID PubChem 56604170
Nom IUPAC 4-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
SMILES C1=CN=C(C(=C1Br)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 210.43
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide