Learn More
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15498568
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15498568 5 g 5g
15408578 25 g 25g
15418578 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15498568 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61978.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 402-04-0 | C7H3BrClF3 | 259.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 402-04-0
Formule moléculaire C7H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 259.45
Numéro MDL MFCD00673985
Clé InChI RVTIHGGJJMXISV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-chlorobenzotrifluoride, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-bromobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-2-chloro-bromo benzene, pubchem13478, ksc494s1t, 2-chloro-4-trifluoromethylbromobenzene, 4-cf3-2-chloro-bromo benzene
CID PubChem 14273266
Nom IUPAC 1-bromo-2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Quantité 5 g
Poids de la formule 259.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide