Learn More
4-bromo-3-(chlorométhyl)-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10153214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10153214 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10444015 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10153214 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63924CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 915707-66-3
Formule moléculaire C5H6BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 209.471
Numéro MDL MFCD09702416
Clé InChI WHHNKVUVLZLAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-3-chloromethyl-1-methylpyrazole, pubchem23664, 1h-pyrazole,4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl
CID PubChem 24229714
Nom IUPAC 4-bromo-3-(chlorométhyl)-1-méthylpyrazole
SMILES CN1C=C(C(=N1)CCl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-(chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 209.47
Pourcentage de pureté 97%