Learn More
4-bromo-3-chlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313267 5 g 5g
11303267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13801.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13631-21-5 | Molecular Formula: C6H4BrClO | Molecular Weight: 207.451 g/mol
4-Bromo-3-chlorophenol is used as a precursor in organic synthesis to prepare 4-(benzyloxy)-l-bromo-2-chlorobenzene by reaction with benzyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-3-chlorophénol est utilisé comme précurseur dans la synthèse organique pour la préparation du 4-(benzyloxy)-l-bromo-2-chlorobenzène par réaction avec le bromure de benzyle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13631-21-5
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.451
Numéro MDL MFCD00070744
Clé InChI FQEYHIPPYOSPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromophenol, 2-chloro-4-hydroxybromobenzene, pubchem3597, acmc-1bvpq, 4-bromo-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02051, ksc493i5n, 4-bromanyl-3-chloranyl-phenol
CID PubChem 7018182
Nom IUPAC 4-bromo-3-chlorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-chlorophenol
Point de fusion 64°C to 68°C
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Beilstein 3236445
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 207.46
Pourcentage de pureté 98%