Learn More
4’-bromo-3-chloropropiophénone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441758 250 g 250g
11339419 5 g 5g
11421758 10 g 10g
11431758 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11441758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13988.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31736-73-9 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31736-73-9
Formule moléculaire C9H8BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 247.52
Numéro MDL MFCD00018979
Clé InChI SYWQQEVHZPPLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromo-3-chloropropiophenone, 1-4-bromophenyl-3-chloropropan-1-one, 4-bromo-3-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl-3-chloro, pubchem13267, ksc567m6b, 3-chloro-4'-bromopropiophenone, 4'-bromo-beta-chloropropiophenone, 4-3-chloropropanoyl bromobenzene, 4\\'-bromo-3-chloropropiophenone
CID PubChem 95790
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)-3-chloropropan-1-one
SMILES ClCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Point de fusion 57°C to 62°C
Quantité 250 g
Beilstein 1944367
Poids de la formule 247.53
Pourcentage de pureté 94%