Learn More
4-Bromo-3-fluoro-N-méthylbenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 865111-72-4 |
| Formule moléculaire | C12 H18 F3 N O5 S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18F3NO5S/c1-11(2,3)20-10(17)16-8-5-4-6-9(7-8)21-22(18,19)12(13,14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | [3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexen-1-il] trifluorometanosulfonato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 345.335 |
| Poids de la formule | 345.086 |