Learn More
4-bromo-3-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-bromo-3-fluoroaniline est un intermédiaire utilisé dans la préparation synthétique du Tradizolid et de divers produits pharmaceutiques, comme pour la synthèse de plusieurs 4,4″-dialkyl- et 4,4″-alkoxyalkylterp difluoro-substitués latéraux
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3-fluoroaniline |
| CAS | 656-65-5 |
| Point de fusion | 65°C to 70°C |
| Point d’éclair | 104°C (219°F) |
| Formule moléculaire | C6H5BrFN |
| Numéro MDL | MFCD00672933 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 3236457 |
| Synonyme | 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline |
| Afficher plus |