Learn More
4-Bromo-3-fluoroaniline, TRC
Code produit 30329403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329403 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329403 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB684550100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
Formule moléculaire C6H5BrFN
Quantité 100 g
Synonyme 3-Fluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-3-fluoroaniline, 4-Bromo-3-fluorobenzenamine, 4-Bromo-3-fluorophenylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(Br)c(F)c1
Nom IUPAC 4-bromo-3-fluoroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 190.01
Poids de la formule 188.9589