Learn More
Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11375545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375545 5 g 5g
11365545 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19710.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351003-51-5
Formule moléculaire C6H3BrClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 273.5
Numéro MDL MFCD03094150
Clé InChI IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
CID PubChem 2778218
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densité 1.85
Point d’ébullition 217°C to 218°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5795
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 273.51
Pourcentage de pureté 97%