Learn More
Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11985771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11985771 5 g 5g
11975771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 351003-51-5
Formule moléculaire C6H3BrClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 273.51
Clé InChI IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
CID PubChem 2778218
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 130.0°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 273.51
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.