Learn More
Hydrobromure de 4-bromo-3-méthyl-1H-pyrazol-5-amine, Thermo Scientific™
Code produit 10692185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10692185 1 g 1g
10350673 10 g -
10285284 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692185 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01090DA
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 167683-86-5
Formule moléculaire C4H7Br2N3
Poids moléculaire (g/mol) 256.929
Clé InChI UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
CID PubChem 2778427
Nom IUPAC 4-bromo-5-méthyl-1H-pyrazol-3-amine ; bromhydrate
SMILES CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.93
Pourcentage de pureté 97%